加強驗證
recombinant expression
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
技術
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
免疫原序列
ETEEFNDLLDLDFILSNSLTHPPESVAATVSSSASASSSSSPSSSGPASAPSTCSFTYPIRAGNDPGVAPGGTGGGLLYGRESAPPPTAPFNLADINDVSP
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... KLF4(9314)
免疫原
Krueppel样因子4重组蛋白表位标签(PrEST)
應用
成功使用该抗体的应用以及相关的同行评审论文如下所示。
免疫组织化学(1篇论文)
免疫组织化学(1篇论文)
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
特點和優勢
Prestige抗体®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige抗体对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性®是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。针对每一个Prestige 抗体都存在有对应的Prestige抗原对照,并可在链接区域内找到。
每个Prestige 抗体都是按照以下方法进行测试的:
每个Prestige 抗体都是按照以下方法进行测试的:
- 44例正常人类组织以及20例最常见癌症类型组织的IHC组织阵列。
- 364个人类重组蛋白片段的蛋白阵列。
聯結
相应抗原APREST84776
外觀
溶于磷酸盐缓冲盐水,pH 7.2,含有40%甘油和0.02%叠氮化钠
法律資訊
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、体外或体内治疗用途,或人类或动物任何类型的消费或使用。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
J T Guidry et al.
Journal of virology, 93(2) (2018-11-02)
Epstein-Barr virus (EBV) is implicated in the pathogenesis of human papillomavirus (HPV)-associated oropharyngeal squamous cell carcinoma (OSCC). EBV-associated cancers harbor a latent EBV infection characterized by a lack of viral replication and the expression of viral oncogenes. Cellular changes promoted
Jiexiang Zhao et al.
Nature communications, 12(1), 6839-6839 (2021-11-27)
Mammalian male germ cell development is a stepwise cell-fate transition process; however, the full-term developmental profile of male germ cells remains undefined. Here, by interrogating the high-precision transcriptome atlas of 11,598 cells covering 28 critical time-points, we demonstrate that cell-fate
Tamador Elsir et al.
International journal of cancer, 134(5), 1123-1131 (2013-09-17)
Recent studies suggest that the regulatory networks controlling the functions of stem cells during development may be abnormally active in human cancers. An embryonic stem cell (ESC) gene signature was found to correlate with a more undifferentiated phenotype of several
Yi-Ze Li et al.
Oncology reports, 36(3), 1569-1575 (2016-07-20)
Recent lentiviral-based microRNA (miRNA) library screening has identified miRNA-7 (miR-7) as an anti‑angiogenic miRNA in human umbilical vein endothelial cells (HUVECs). However, the underlying mechanism of miR-7 in the suppression of angiogenesis remains largely unknown. In the present study, we
Andrew T Hale et al.
The Journal of biological chemistry, 289(17), 12016-12028 (2014-03-07)
Regulation of endothelial cell biology by the Notch signaling pathway (Notch) is essential to vascular development, homeostasis, and sprouting angiogenesis. Although Notch determines cell fate and differentiation in a wide variety of cells, the molecular basis of upstream regulation of