抗體表格
ascites fluid
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
3G2E1D9, monoclonal
技術
direct ELISA: 1:10,000
western blot: 1:500-1:2,000
同型
IgG1
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
卵清蛋白(323-339)是由B细胞表位环绕的蛋清蛋白,被特异性IgE抗体结合。除此之外,它还含有CD4+ T细胞表位。
免疫原
卵清蛋白
小鼠抗卵清蛋白单克隆抗体
小鼠抗卵清蛋白单克隆抗体
生化/生理作用
卵清蛋白(OVA)肽323-339在隔离的BALB/c小鼠体内介导25-35%的T细胞对完整OVA的反应。OVA 323-339被广泛用于测定第II类主要组织相容性复合体(MHC)-肽结合特征和T细胞活化特征。它被广泛用于过敏研究。
外觀
含 0.03% 叠氮化钠的腹水。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
其他客户在看
Cancer research, 68(4), 1228-1235 (2008-02-19)
Expression of non-self antigens by tumors can induce activation of T cells in vivo, although this activation can lead to either immunity or tolerance. CD8+ T-cell activation can be direct (if the tumor expresses MHC class I molecules) or indirect
Comparison between ovalbumin and ovalbumin peptide 323-339 responses in allergic mice: humoral and cellular aspects.
Scandinavian Journal of Immunology, 71(5), 329-335 (2010)