主要文件
SAB4300645
Sigma-Aldrich
Anti-GAPDH Antibody
rabbit polyclonal
别名:
抗-G3PD, 抗-GAPD, 抗-MGC88685
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
产品名称
抗-GAPDH 兔抗, affinity isolated antibody
生物源
rabbit
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
~37 kDa
物種活性
human, rat, mouse
濃度
1 mg/mL
技術
western blot: 1:500-1:1000
同型
IgG
免疫原序列
(P-A-K-Y-D)
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... GAPDH(2597)
一般說明
甘油醛-3-磷酸脱氢酶(GAPDH)是一种多功能蛋白质,位于染色体12p13上。它本质上被称为糖酵解酶。
该抗体检测内源性总GAPDH蛋白水平。
免疫原
氨基酸 252-256 周围的肽序列(P-A-K-Y-D),根据蛋白质 NP_002037.2
應用
抗 GAPDH 抗体已用于蛋白质印迹。{60,61}
生化/生理作用
甘油醛-3-磷酸脱氢酶(GAPDH)在DNA修复中发挥重要作用。它对于糖酵解的第六步必不可少。它会参与转录和转录后的基因调控。它还控制细胞膜内运输和细胞死亡。GAPDH的累积会导致线粒体功能失调。
特點和優勢
您可完全放心的评估我们的抗体。如果抗体在您的应用中没有发挥效果,我们将给予您完全的赔偿或更换抗体。 了解更多。
標靶描述
同时具有 3-磷酸甘油醛脱氢酶和亚硝化酶的活性,从而分别在糖酵解和核功能中起作用。参与转录、RNA 转运、DNA 复制和凋亡等核事件。核功能可能是由于亚硝化酶活性,其通过相似性介导 SIRT1、HDAC2 和 PRKDC 等核靶蛋白的半胱氨酸 S-亚硝化。3-磷酸甘油醛脱氢酶是糖酵解途径中的关键酶,可通过将 D-甘油醛 3-磷酸(G3P)转化为 3-磷酸-D-甘油酰磷酸来催化该途径的第一步。
外觀
溶于含有0.02%叠氮化钠和50%甘油的磷酸盐缓冲盐水
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Pingting Liu et al.
Disease models & mechanisms, 10(1), 53-62 (2016-12-10)
The S113R mutation (c.339T>G) (MIM #603690.0001) in SLC33A1 (MIM #603690), an ER membrane acetyl-CoA transporter, has been previously identified in individuals with hereditary spastic paraplegia type 42 (SPG42; MIM #612539). SLC33A1 has also been shown to inhibit the bone morphogenetic
Yanwu Hu et al.
Molecular medicine reports, 13(3), 2899-2903 (2016-01-29)
Icariin, a flavonoid isolated from the traditional Chinese herbal medicine Epimedium brevicornum Maxim, has been shown to possess anti-inflammatory, anti‑oxidant and anti-atherosclerotic activities in vivo and in vitro. The aim of the present study was to investigate the effects of
Role of Glyceraldehyde-3-Phosphate Dehydrogenase (GAPDH) in DNA Repair
Kosova AA, et al.
Biochemistry. Biokhimiia (2017)
Glyceraldehyde-3-phosphate Dehydrogenase (GAPDH) Aggregation Causes Mitochondrial Dysfunction during Oxidative Stress-induced Cell Death
Nakajima H, et al.
The Journal of Biological Chemistry (2017)
Increased copy number of the TERT and TERC telomerase subunit genes in cancer cells
Cao Y, et al.
Cancer Science (2008)