Key Documents
AB2302
Sigma-Aldrich
抗GAPDH 抗体
from chicken, purified by affinity chromatography
别名:
glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase, aging-associated gene 9 protein, glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
chicken
品質等級
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
純化經由
affinity chromatography
物種活性
human, mouse, horse, rat
物種活性(以同源性預測)
canine (based on 100% sequence homology), equine (based on 100% sequence homology)
包裝
antibody small pack of 25 μg
技術
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
wet ice
儲存溫度
2-8°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... GAPDH(2597)
mouse ... Gapdh(14433)
一般說明
3-磷酸甘油醛脱氢酶(GAPDH)是一种普遍存在的糖酵解酶,在几乎所有组织中都以相当高的水平存在。作为一个′管家′酶,它可催化1,3-二磷酸甘油酸酯的合成,这是一种用于合成ATP的“高能”中间体。除了其在代谢中的细胞质作用外,它还参与细胞凋亡或氧化应激反应的初始阶段,在这些过程中GAPDH会易位至细胞核中。这种作用可能反映了GAPDH在DNA修复中的作用或作为凋亡分子的一种核载体。研究还发现GAPDH可特异性结合与多种神经退行性疾病的发病机制有关的蛋白质,包括β-淀粉样蛋白前体蛋白和亨廷顿蛋白,其中GAPDH功能下降与阿尔茨海默症′和亨廷顿′病成纤维细胞有关。GAPDH还被确定为一氧化氮(NO)介导的细胞毒性的潜在靶标。功能完整的酶是一个四聚体,四个相同的亚基各自占据四面体的顶点。结合结构域还包含一个主要与NAD+相互作用的结构域,另一个与3-磷酸甘油醛(GAP)相互作用的结构域。
特異性
该抗体可识别GAPDH。
免疫原
与人GAPDH的WARS相互作用区域相对应的KLH偶联肽。
与人GAPDH的WARS相互作用区域相对应的KLH缀合线性肽。
表位:WARS相互作用区域
應用
抗 GAPDH 抗体检测 GAPDH 的水平,&经发布 & 验证可用于 WB。
研究类别
代谢
研究类别
新陈代谢
蛋白质印迹(SNAP ID)分析:0.125 µg/ml先前批次的产品在10 µg NIH/3T3和PC12细胞裂解物中检测到GAPDH。
品質
已通过蛋白质印迹在HEK293和PC12细胞裂解物中进行了评估。
蛋白质印迹分析:0.0625 µg/ml的抗体在10 µg HEK293和PC12细胞裂解物中检测到GAPDH。
標靶描述
~ 38 kDa
外觀
亲和纯化
含 0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4,,150 mM NaCl )和 0.05% 叠氮化钠的缓冲液中的纯化的鸡多克隆抗体。
儲存和穩定性
自发运之日起,在 2-8°C 条件下可稳定保存1年
分析報告
对照
HEK293 细胞裂解液
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Genetic suppression of transgenic APP rescues Hypersynchronous network activity in a mouse model of Alzeimer's disease.
Born, HA; Kim, JY; Savjani, RR; Das, P; Dabaghian, YA; Guo, Q; Yoo, JW; Schuler et al.
The Journal of Neuroscience null
Transgenic APP expression during postnatal development causes persistent locomotor hyperactivity in the adult.
Rodgers, SP; Born, HA; Das, P; Jankowsky, JL
Mol. Neurodegener. null
Brian S Muntean et al.
The Journal of biological chemistry, 291(13), 7195-7204 (2016-01-27)
Regulators of G protein Signaling (RGS) promote deactivation of heterotrimeric G proteins thus controlling the magnitude and kinetics of responses mediated by G protein-coupled receptors (GPCR). In the nervous system, RGS7 and RGS9-2 play essential role in vision, reward processing
Nkx2.2 and Nkx2.9 are the key regulators to determine cell fate of branchial and visceral motor neurons in caudal hindbrain.
Jarrar, W; Dias, JM; Ericson, J; Arnold, HH; Holz, A
Testing null
DNA methylation impairs TLR9 induced Foxp3 expression by attenuating IRF-7 binding activity in fulminant type 1 diabetes.
Wang, Zhen, et al.
Journal of Autoimmunity, 41, 50-59 (2013)