無性繁殖
5C5, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~42 kDa
物種活性
rat, chicken, bovine, mouse, guinea pig, rabbit, human, planaria(flatworm), fish, Xenopus
包裝
antibody small pack of 25 μL
技術
ELISA: suitable
immunoblotting: 1:500-1:1000 using rat heart tissue extracts
immunofluorescence: 1:500-1000 using human HeLa cells.
immunohistochemistry: 1:500 using formalin-fixed, paraffin-embedded human tongue sections and Biotin/ExtrAvidin®-Peroxidase staining system.
同型
IgM
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... ACTA2(59)
一般說明
抗肌动蛋白(肌节)(小鼠IgG1同种型)单克隆抗体来源于小鼠骨髓瘤细胞和纯化的兔横纹肌免疫小鼠的脾细胞融合产生的5C5杂交瘤。肌动蛋白是真核细胞中的主要细胞骨架蛋白。
免疫原
纯化的兔横纹肌
應用
小鼠抗肌动蛋白(α-肌节)单克隆抗体可用于:
- 间接免疫荧光染色
- 免疫组织化学
- 酶联免疫吸附检测 (ELISA)
- 免疫印迹
- 免疫荧光
生化/生理作用
肌动蛋白在多种细胞过程中起关键作用,包括细胞迁移、胞质分裂、囊泡转运和收缩力的生成。
外觀
产物以含有15 mM叠氮化钠作为防腐剂的培养上清液的形式提供。该产品包含牛血清白蛋白和人源蛋白。
法律資訊
ExtrAvidin is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、体外或体内治疗用途,或人类或动物任何类型的消费或使用。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
Actin depolymerisation and crosslinking join forces with myosin II to contract actin coats on fused secretory vesicles
Miklavc P, et al.
Journal of Cell Science, 128(6), 1193-1203 (2015)
Clarkson, E., et al.,
The Journal of Pathology, 204, 407-417 (2004)
Babai, F., et al.,
Virchows Archiv. B, Cell Pathology Including Molecular Pathology, 55, 263-277 (1988)
PEDF decreases cardiomyocyte edema during oxygen-glucose deprivation and recovery via inhibiting lactate accumulation and expression of AQP1
Huang B, et al.
International Journal of Molecular Medicine, 43(5), 1979-1990 (2019)
The actin cytoskeleton
Molecular and Cellular Biology, 1979-1990 (2000)