主要文件
SAB2107945
Sigma-Aldrich
抗FOXO6 兔抗
IgG fraction of antiserum
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
IgG fraction of antiserum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
61kDa
物種活性
rat, human, mouse
濃度
0.5 mg - 1 mg/mL
技術
immunoblotting: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
mouse ... FOXO6(329934)
免疫原
靶向人 FOXO6 N 末端的合成肽
生化/生理作用
鼠 Foxo6 是鼠叉头转录因子家族的成员。该家族由 30 多个成员组成,其中绝大多数在胚胎发育中起重要作用。这些叉头转录因子可能在发育中和成年神经元的维持和存活中起作用。
序列
合成肽位于以下区域内: KTPRRRAVSMDNGAKFLRIKGKASKKKQLHLPERSPDDSPPGAPVPGPLS
外觀
本品为溶于1x PBS缓冲液的纯化抗体,含 0.09% (w/v) 叠氮化钠和2%蔗糖。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)