Merck
所有图片(4)
主要文件
SAB1405315
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ZFYVE19 antibody produced in mouse
clone 3G4-2B11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
别名:
FLJ14840, MPFYVE
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
3G4-2B11, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~69.67 kDa
物種活性
human
技術
capture ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
同型
IgG2bκ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... ZFYVE19(84936)
免疫原
ZFYVE19 (AAH15738.1, 1 a.a. ~ 396 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MESRCYGCAVKFTLFKKEYGCKNCGRAFCSGCLSFSAAVPRTGNTQQKVCKQCHEVLTRGSSANASKWSPPQNYKKRVAALEAKQKPSTSQSQGLTRQDQMIAERLARLRQENKPKLVPSQAEIEARLAALKDERQGSIPSTQEMEARLAALQGRVLPSQTPQPAHHTPDTRTQAQQTQDLLTQLAAEVAIDESWKGGGPAASLQNDLNQGGPGSTNSKRQANWSLEEEKSRLLAEAALELREENTRQERILALAKRLAMLRGQDPERVTLQDYRLPDSDDDEDEETAIQRVLQQLTEEAALDEASGFNIPAEQASRPWTQPRGAEPEAQDVDPRPEAEEEELPWCCICNEDATLRCAGCDGDLFCARCFREGHDAFELKEHQTSAYSPPRAGQEH
外觀
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)