SAB1306683
ANTI-TGF BETA 2(C-TERMINAL) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
别名:
BSC-1 cell growth inhibitor, Cetermin, Glioblastoma-derived T-cell suppressor factor, TGFB2, Transforming growth factor beta-2
登录查看公司和协议定价
所有图片(1)
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
推荐产品
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
IgG fraction of antiserum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
47748 Da
物種活性
human
技術
immunohistochemistry: 1:50
western blot: 1:1000
NCBI登錄號
UniProt登錄號
應用
research pathology
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... TGFB2(7042)
外觀
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide