技術
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
免疫原序列
CTCTYEDRTYSYQDVIYNTTDGLGACLIAICGSNGTIIRKAVACPGTPATTPFTFTTAWVPHSTTSPALPVSTVCVREVCRWSSWYNGHRPEPGLGGGDFETFENLRQRGYQVCPVLA
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... MUC5B(727897)
一般說明
Mucin 5B(MUC5B)基因定位于人染色11p15.5。它可编码一段含有3570个氨基酸的肽,其特征在于具有一个由108个氨基酸组成的Cys亚结构域。
免疫原
Mucin-5B前体重组蛋白表位信号标签(PrEST)
應用
抗-MUC5B兔抗可用于免疫荧光
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
生化/生理作用
黏蛋白5B(MUC5B)可通过促进黏液纤毛清除(MCC)而在维持肺部的免疫稳态中发挥重要作用。黏蛋白是赋予粘液凝胶状特性的关键成分。(7)基因中的突变可导致特发性肺纤维化的发展。MUC5B在耳中的表达上调会导致中耳积液。
特點和優勢
Prestige抗体®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige抗体对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性®是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。针对每一个Prestige Antibody都存在有对应的Prestige抗原对照,并可在链接区域内找到。
每个Prestige Antibody都是按照以下方法进行测试的:
每个Prestige Antibody都是按照以下方法进行测试的:
- 44例正常人类组织以及20例最常见癌症类型组织的IHC组织阵列。
- 364个人类重组蛋白片段的蛋白阵列。
聯結
对应抗原APREST70004
外觀
溶于磷酸盐缓冲盐水,pH 7.2,含有40%甘油和0.02%叠氮化钠
法律資訊
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
其他客户在看
Muc5b Is Required for Airway Defense
Roy MG, et al.
Nature, 505, 412-412 (2014)
Rachael E Rayner et al.
American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, 317(2), L295-L302 (2019-06-06)
Cigarette smoking is known to disrupt the normal mucociliary function of the lungs, whereas the effect of electronic nicotine delivery systems (ENDS) is not completely understood. This study aimed to compare the effects of acute exposure of primary normal human
Characterization of an immortalized human small airway basal stem/progenitor cell line with airway region-specific differentiation capacity
Wang G, et al.
Respiratory Research, 20, 196-196 (2019)
Johanna Schagen et al.
Laboratory investigation; a journal of technical methods and pathology, 98(11), 1478-1486 (2018-08-10)
The nasal epithelium is the initial contact between the external environment and the respiratory tract and how it responds to noxious stimuli and repairs epithelial damage is important. Growing airway epithelial cells in culture at air-liquid interface allows for a
A Common MUC5B Promoter Polymorphism and Pulmonary Fibrosis
Seibold MA, et al.
The New England Journal of Medicine, 364, 1503-1512 (2011)
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
HPA008246-100UL | 4061837124532 |
HPA008246-25UL | 4061842796311 |