抗體表格
IgG fraction of antiserum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
antigen predicted mol wt ~58 kDa
物種活性
human
技術
western blot: 1:500-1:2,000
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... KLHDC4(54758)
免疫原
synthetic peptide corresponding to amino acids 141-155 of human KLHDC4
外觀
0.01M 磷酸缓冲盐溶液,pH 7.4,含 15mM 叠氮化钠。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2