主要文件
SAB1105733
Sigma-Aldrich
Anti-ATP6V1G2 (6-20) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
别名:
Anti-ATP6G, Anti-ATP6G2, Anti-ATPase, H+ transporting, lysosomal V1 subunit G2, Anti-NG38, Anti-VMA10
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
IgG fraction of antiserum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
antigen predicted mol wt ~9 kDa
物種活性
human
技術
western blot: 1:500-1:2,000
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... ATP6V1G2(534)
免疫原
synthetic peptide corresponding to amino acids 6-20 of human ATP6V1G2
外觀
0.01M 磷酸缓冲盐溶液,pH 7.4,含 15mM 叠氮化钠。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)