Merck
S8815
Sigma-Aldrich
SigmaScreen 链霉亲和素大容量涂层板
384 well clear
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41100000
材料
polystyrene
描述
flat bottom
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
SigmaScreen 链霉亲和素包被的高容量微孔板采用了专有的包被技术,与标准链霉亲和素或 ExtrAvidin 包被微孔板相比,生物素结合能力大大增强。这种透明的 96 孔板在单孔托架上具有易碎的 8 孔条的形式,并且具有≥ 15/孔的结合能力。链霉亲和素包被的高容量微孔板提供了一个平台,可洗脱捕获的蛋白,通过 MALDI、ICAT 或 SDS-PAGE 等多种方法进行捕获后分析。
法律資訊
SigmaScreen is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC