Merck
S1542
Sigma-Aldrich
抗-P 物质 兔抗
whole antiserum
别名:
抗-SP
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
共軛
unconjugated
抗體表格
whole antiserum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
包含
15 mM sodium azide
物種活性
human, pig, bovine, rat, cat, monkey
技術
dot blot: 1:20,000
radioimmunoassay: 1:5,000
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... TAC1(6863)
rat ... Tac1(24806)
一般說明
P 物质(SP) 是一个 11 个氨基酸的肽。它是速激肽家族的成员,包括神经激肽 A、神经激肽 B、神经肽 K、神经肽 Y 和 hemokinin-1。它位于人类染色体 7q21.3 上。
P 物质(SP)广泛分布于中枢神经系统(CNS)和周围神经系统,包括大脑、脊髓、初级感觉神经元和与胃肠道(GI)相关的内在神经纤维。
免疫原
合成物质 P(SP),与 KLH 结合。
應用
P物质抗体可用于免疫染色和免疫组化。
生化/生理作用
P 物质(SP) 提高了体外从脂肪中获得的干细胞的增殖和旁分泌能力。它参与多个器官的运动,触发腺体分泌并控制自主反射。它在神经免疫和全身性自身免疫/炎症性疾病如多发性硬化症(MS)、类风湿性关节炎、炎症性肠病以及感染和癌症中发挥重要作用。
P 物质(SP) 是一种神经递质或神经调节剂。SP 介导神经源性炎症的过程。
分析報告
通过斑点印迹免疫测定和 RIA 评估抗血清的活性和特异性。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的人类或动物食用或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
Inge Brouns et al.
American journal of respiratory cell and molecular biology, 28(3), 275-285 (2003-02-21)
The characteristics of the different populations of sensory nerve terminals that selectively contact pulmonary neuroepithelial bodies (NEBs) in rat lungs were investigated after chemical denervation with capsaicin and compared with control lungs. Vagal calbindin D28k and P2X(3) purinoceptor immunoreactive (IR)
Reciprocal Regulation of Substance P and IL-12/IL-23 and the Associated Cytokines, IFN?/IL-17: A Perspective on the Relevance of This Interaction to Multiple Sclerosis
Vilisaar J, et al.
Journal of Neuroimmune Pharmacology, 10(3), 457-467 (2015)
Xi Zhang et al.
Brain and behavior, 11(11), e2380-e2380 (2021-09-29)
FSC231, a PSD-95/DLG/ZO-1 (PDZ) domain inhibitor of protein kinase Cα interacting protein 1 (PICK1), has analgesic effects, but the mechanism remains unclear. The expression level of PICK1 in dorsal root ganglion (DRG) of rats was changed by vector plasmid, and
Substance P mediates inflammatory oedema in acute pancreatitis via activation of the neurokinin-1 receptor in rats and mice
Grady EF, et al.
British Journal of Pharmacology, 130(3), 505-512 (2000)
Substance P enhances proliferation and paracrine potential of adipose-derived stem cells in vitro
Kim S, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 485(1), 131-113 (2017)