主要文件
R2883
Sigma-Aldrich
Microcentrifuge tube rack, rectangular
6 x 12 1.5ml tubes, white
别名:
tube holder
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122804
NACRES:
NB.35
材料
polypropylene
特點
6 x 12 1.5ml tubes
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Bel-Art F18841-0000
長度 × 寬度 × 高度
9 1/8 in. × 4 3/8 in. × 4 3/8 in.
顏色
white
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Stackable racks hold 72 tubes in a 6 × 12 array.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)