Key Documents
CLS4366
Corning®通用管架,用于15 mL和50 mL锥形底离心管
别名:
centrifuge tube racks, tube racks
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122804
NACRES:
NB.11
材料
polystyrene
無菌
non-sterile
特點
Holds 25 x 15 mL tubes
Holds 25 x 50 mL tubes
包裝
case of 20
pack of 20
製造商/商標名
Corning 4366
容量
25 tubes
顏色
white
相关类别
一般說明
Corning® 通用离心管架,用于 15 mL 和 50 mL 锥形底部离心管
  • 用聚苯乙烯泡沫制成
  • 经济地存放 15 mL 和 50 mL 离心管
  • 设计用于容纳 25 x 15 mL 或 50 mL 锥形底部离心管
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.