Merck
PZ0391
Sigma-Aldrich
PF-06745268
≥98% (HPLC)
别名:
2-[[(1aS,7bS)-1a,2-Dihydro-2,2-dimethyl-6-(trifluoromethyl)benzo[b]cyclopropa[d]pyran-7b(1H)-yl]methyl]-3,4-dihydro-7-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-2H-pyrido[1,2-a]pyrazine-1,6-dione
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C26H25F3N4O3
分子量:
498.50
分類程式碼代碼:
51111800
NACRES:
NA.77
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
光學活性
[α]/D -13 to -17°, c = 1.0 in methanol
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 2 mg/mL, clear
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=C1C(N2C=C(N=C2)C)=CC=C3N1CCN(C[C@@]4(C5)[C@@]5([H])C(C)(C)OC6=C4C=C(C(F)(F)F)C=C6)C3=O
InChI 密鑰
LHTSLMHEFKNOOX-PXDATVDWSA-N
生化/生理作用
PF-06745268 is an orally available, brain penetrant, potent and selective γ-secretase modulator. PF-06745268 induces robust and sustained reduction of brain amyloid-β42 (Aβ42) in rats.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)