Merck
PZ0189
Sigma-Aldrich
CP-316819
≥98% (HPLC)
别名:
5-氯-N-[(1S,2R)-2-羟基-3-(甲氧基甲基氨)-3-氧代-1-(苯甲基)丙基]-1H-吲哚-2-甲酰胺;GPi 819
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H22ClN3O4
分子量:
415.87
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to tan
溶解度
DMSO: ≥20 mg/mL
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CON(C)C(=O)[C@H](O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)c2cc3cc(Cl)ccc3[nH]2
InChI
1S/C21H22ClN3O4/c1-25(29-2)21(28)19(26)17(10-13-6-4-3-5-7-13)24-20(27)18-12-14-11-15(22)8-9-16(14)23-18/h3-9,11-12,17,19,23,26H,10H2,1-2H3,(H,24,27)/t17-,19+/m0/s1
InChI 密鑰
WEQLRDLTRCEUHG-PKOBYXMFSA-N
相关类别
應用
CP-316819已用作阳性对照,体外研究对糖原磷酸化酶的抑制作用。
生化/生理作用
CP-316819属于吲哚-2-甲酰胺类磷酸化酶抑制剂家族。可调节糖原靶向亚基(GL)16聚肽与磷酸化酶a之间的相互作用。
CP-316819是一种糖原磷酸化酶抑制剂。
Cp-316819是一种强效的糖原磷酸化酶抑制剂。(对人肝GPα的IC50 = 40 nM。)在低糖条件下,CP-316819可促进大脑中的糖原利用,防止神经元细胞死亡并维持大脑电流。
法律資訊
根据辉瑞公司的协议出售,用于研究目的。
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
The hepatic PP1 glycogen-targeting subunit interaction with phosphorylase a can be blocked by C-terminal tyrosine deletion or an indole drug
Kelsall LR, et al.
Febs Letters, 581(24), 4749-4753 (2007)
Synthesis and Antidiabetic Activity of Thiazolo [2, 3-f] Purine Derivatives and Their Analogs
Spasov AA, et al.
Pharmaceutical Chemistry Journal, 51(7), 533-539 (2017)