PPC2020
Protease and Phosphatase Inhibitor Cocktail
ReadyShield® ready-to-use solution, for the inhibition of serine, cysteine, acid proteases, aminopeptidases, L-isozymes of alkaline phosphatases, non-freezing solution
别名:
抑制剂混合物, 蛋白酶和磷酸酶抑制剂混合物
登录查看公司和协议定价
所有图片(2)
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.54
推荐产品
产品名称
ReadyShield®蛋白酶和磷酸酶抑制剂混合物, non-freezing solution
品質等級
形狀
ready-to-use solution
包裝
pkg of 1 mL (in amber polypropylene vial)
pkg of 5 mL (in amber polypropylene vial)
儲存溫度
−20°C
一般說明
蛋白酶和磷酸酶抑制剂混合物已针对哺乳动物细胞和组织提取物进行了优化和测试。它含有对丝氨酸、半胱氨酸、酸性蛋白酶、氨基肽酶、碱性磷酸酶的L同工酶以及丝氨酸/苏氨酸蛋白磷酸酶具有宽谱特异性的抑制剂。
蛋白酶和磷酸酶抑制剂混合物已经在各种动物组织(例如人胎盘和牛肝等)的提取物,以及A431、CHO和U937细胞的提取物上进行了测试。
该混合物以采用专用耐冻配方的即用溶液形式提供。
ReadyShield® PPC2020是一种耐冻配方,与基于DMSO混合物PPC1010含有相同抑制剂。
蛋白酶和磷酸酶抑制剂混合物已经在各种动物组织(例如人胎盘和牛肝等)的提取物,以及A431、CHO和U937细胞的提取物上进行了测试。
该混合物以采用专用耐冻配方的即用溶液形式提供。
ReadyShield® PPC2020是一种耐冻配方,与基于DMSO混合物PPC1010含有相同抑制剂。
特點和優勢
- 无需冷冻储存,使用快捷方便。
- 适用于广泛的蛋白酶和磷酸酶的抑制。
- 建议采用100倍浓缩溶液。
- 采用能重新盖紧的旋盖瓶。
- 冰箱中可大约保存1个月或室温下保存一周。
準備報告
生物提取物中混合物的推荐稀释度为从组织或细胞中提取的每 500mg蛋白质的1ml 混合物。在许多情况下,混合物可以以 1%(v/v)的终浓度使用,每 100ml 提取缓冲液使用1ml鸡尾酒溶液。
其他說明
仅用于生命科学研究。不用于诊断操作。
法律資訊
ReadyShield is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2