主要文件
PP0510
Sigma-Aldrich
GlycoProfile IV 化学法去糖基化试剂盒
TFMS Deglycosylation System
别名:
Deglycosylation kit
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.32
儲存溫度
2-8°C
相关类别
一般說明
GlycoProfile IV 试剂盒使用了去糖基化系统中的三氟甲磺酸(TFMS),可完全去除N- 和O-连接聚糖,同时保护蛋白质或多肽结构。TFMS作用下的糖蛋白水解使得蛋白质分解量达到最小,同时消除了聚糖的释放。反应条件经过优化,无需清除剂即可在30分钟内使简单或低分子量糖蛋白脱糖基。对于高分子量或复杂的非哺乳动物糖蛋白,以无水茴香醚为清除剂可以得到高蛋白质产率。
應用
GlycoProfile IV 化学去糖基化试剂盒已被用于人αL-艾杜糖苷酸酶和来自棉铃虫肠道的围食膜基质(peritrophic matrix )的去糖基。它已被用于评估植物重组人白细胞介素13(rhIL-13)的糖基化。
特點和優勢
  • 消除蛋白质中的N- 和O-连接聚糖
  • 便于我们通过质谱(MS)进行蛋白核心的序列分析或DNA至蛋白序列比较
  • 消除影响分子半径的聚糖
  • 便于我们通过电泳进行分子量测定
  • 在30分钟内完成高通量去糖基化
  • 反应快速因为无需进行多种酶反应
  • 适合各种糖蛋白
  • 蛋白核心( protein core)降解最少以便获取可靠的MS结果
數量
该试剂盒含有可以用于10次样品大小在1-2 mg的典型糖蛋白反应所需的试剂。其中还包括了RNase B糖蛋白标准品。
法律資訊
GlycoProfile is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
仅试剂盒组分
产品编号
说明
  • Trifluoromethanesulfonic Acid (TFMS) 5 x 1
  • RNase B Glycoprotein Standard 3 x 1
  • Pyridine solution, 60% 10 mL
  • Bromophenol blue solution, 0.2% .5 mL
  • Anisole, anhydrous 5 x 1
  • Reaction vials 10 ea
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1 - STOT SE 3
標靶器官
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
A novel platform for biologically active recombinant human interleukin-13 production
David J W, et al.
Plant Biotechnology (2008)
商品
Information about Glycoprotein deglycosylation. The diversity of oligosaccharide structures, both O-linked and N-linked, often results in heterogeneity in the mass and charge of glycoproteins.