Merck
PHG0016
SAFC
甘氨酸 盐酸盐
制药生产
别名:
乙氨酸, 氨基乙酸, 氨基醋酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2NCH2CO2H · HCl
CAS号:
分子量:
111.53
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
NACRES:
NA.21
生物源
synthetic
品質等級
形狀
powder
技術
cell culture | mammalian: suitable
雜質
endotoxin, microbial, heavy metals, arsenic and trace impurities; tested
mp
176-180 °C (lit.)
適合性
suitable for manufacturing use
異物活動
Cytotoxicity; tested
SMILES 字串
Cl.NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2.ClH/c3-1-2(4)5;/h1,3H2,(H,4,5);1H
InChI 密鑰
IVLXQGJVBGMLRR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
我们的SAFC®高质量原材料产品组合用于生物制药工艺,可通过严苛的质控程序并提供配套文档和技术专长,帮助客户满足 M-Clarity 计划规定的要求。
M-Clarity 计划
我们全面的下游工艺化学品产品组合不仅为生物制药制造商提供生产传统和新型治疗制剂所需的优质原材料,还可帮助他们加速产品上市并简化监管问题。从低风险应用的非 GMP 等级,到高风险应用的 IPEC-PQG GMP标准,我们的产品可满足您的所有制造需求。
生化/生理作用
脊髓中的抑制性神经递质,NMDA 受体的变构调节剂。
法律資訊
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
取代透過
产品编号
说明
价格
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)