Merck
G8898
Sigma-Aldrich
甘氨酸
≥99%, suitable for western blotting
别名:
氨基乙酸, 甘氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NH2CH2COOH
CAS号:
分子量:
75.07
Beilstein:
635782
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.28
产品名称
甘氨酸, suitable for electrophoresis, ≥99%
品質等級
化驗
≥99%
形狀
powder
技術
electrophoresis: suitable
western blot: suitable
雜質
≤0.01% Insoluble matter
顏色
white to off-white
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
mp
240 °C (dec.) (lit.)
溶解度
H2O: 200 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤70 ppm
正離子痕跡
heavy metals (as Pb): ≤20 ppm
吸收
≤0.15 at 280 at 1 M
官能基
amine
carboxylic acid
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
InChI 密鑰
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
甘氨酸是一种pI为6.7的分子,其类似于积层胶的pH。它具有低流动性、疏水性并不与蛋白结合的优点。甘氨酸是用于聚丙烯酰胺凝胶电泳的Tris-甘氨酸和Tris-甘氨酸-SDS(十二烷基硫酸钠)电泳缓冲液中的一种组分。甘氨酸也是用于蛋白质免疫印迹的Towbinz转膜缓冲液的一组组分。
甘氨酸是一种非手性蛋白氨基酸,在生物化学和生理学中发挥多种作用。作为一种非必需、非极性生糖氨基酸,它在中枢神经系统中用作抑制性神经递质,并与谷氨酸一起作为 NMDA 受体的协同激动剂。作为前体,甘氨酸是大分子的合成嵌段,在细胞过程中发挥着至关重要的作用。
除了其生物学功能外,甘氨酸在研究应用中还表现出多功能性。它作为生化试剂的作用使其在测定和实验方案中很有价值,而其缓冲能力在 SDS-PAGE、蛋白质印迹、色谱法和细胞培养等技术中非常关键。甘氨酸′的两性离子性质使其成为各种 pH 值的有效缓冲液,广泛应用在免疫学研究中,用于蛋白质印迹等技术中的缓冲液制备。甘氨酸与酶兼容,可用于乳酸测定等酶测定。此外,甘氨酸有助于用于蛋白质稳定、pH 控制和酶促反应的缓冲液制剂。
應用
  • 甘氨酸已用于明胶复合支架的制备。
  • 它已用于使用HiTrap G蛋白柱进行蛋白提取的洗脱缓冲液。
  • 它还用于SDS-PAGE(十二烷基硫酸钠聚丙烯酰胺凝胶电泳)及western blotting中的SDS-样品、电泳缓冲液及转膜缓冲液制备。
生化/生理作用
脊髓中的抑制性神经递质,NMDA受体的变构调节器。
特點和優勢
  • 适用于细胞生物学和生化研究
  • 适用于多种研究应用的高品质化合物
分析報告
经过检测,可用于 PAGE 电极缓冲液和蛋白质印迹转移缓冲液。
其他說明
如需了解生化试剂系列的更多信息,请填写此表
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
The role of muscle-derived stem cells in bone tissue engineering.
Sun JS et al.
Biomaterials, 26, 3953-3953 (2005)
Quantitative immunofluorescent blotting of the multidrug resistance-associated protein 2 (MRP2).
Gerk PM
Journal of Pharmacological and Toxicological Methods, 63, 279-279 (2011)
Hames, B.D. and Rickwood, D.
Gel Electrophoresis of Proteins: A Practical Approach, 32-35 (1990)
Westermeier R
Electrophoresis in Practice: A Guide to Methods and Applications of DNA and Protein Separations (2016)
The newly developed monoclonal antibody SA7D6 exhibits potential for detection of Staphylococcus aureus.
Senevirathne A and Kim K-P
Food Science and Biotechnology, 24, 1177-1184 (2015)