Merck
P8124
Sigma-Aldrich
Pyoverdines
from Pseudomonas fluorescens, >90% (HPLC)
别名:
Pyoverdine Detection, Pyoverdine Protein, Siderophore Protein
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
选择尺寸
变更视图
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.32
生物源
Pseudomonas fluorescens
品質等級
化驗
>90% (HPLC)
形狀
powder
溶解度
H2O: ~10 mg/mL
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
使用了来自 荧光假单胞菌 的过吡啶:
  • 在色氨酸荧光猝灭中测定其与中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白 (NGAL)的结合
  • 为了检测在含铁载体的偶联单环 β-内酰胺(MB-1)耐药菌落周围的吡啶类扩散,螯合透析水解酪蛋白肉汤(CDMHB)
  • 用于纯化pyoverdine的同步荧光光谱
生化/生理作用
Pyoverdines 通过螯合铁帮助促进植物生长,并使其不能用于植物病原体。绿脓杆菌 中的吡啶酮铁复合物作为信号分子诱导分泌毒力因子的产生
Pyoverdines,也称为 pseuobactins 和 pyoverdins,是对铁具有高度亲和力的荧光铁载体(10 32 M -1 ),在缺铁生长条件下由荧光假单胞菌合成。Pyoverdines 在肝细胞培养中显示可防止铁过载产生的铁毒性 ,有效清除羟基和过氧自由基。吡啶类化合物能有效地从转铁蛋白和乳铁蛋白中获得铁。Pyoverdines 也与抑制腐霉诱导的番茄腐烂 和促进一些高等植物的生长有关。
Pyoverdines,也称为 pseuobactins 和 pyoverdins,是对铁具有高度亲和力的荧光铁载体,在缺铁生长条件下由荧光假单胞菌合成。
外觀
提供的混合物主要含有琥珀酸(MW = 1161)、2-羟基戊二酰胺(MW = 1190)和琥珀酰胺(MW = 1160)形式的过吡啶。
相關產品
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Antioxidant and free radical scavenging activities of the iron chelators pyoverdin and hydroxypyrid-4-ones in iron-loaded hepatocyte cultures: comparison of their mechanism of protection with that of desferrioxamine.
Morel I
Free Radical Biology & Medicine, 13(5), 499-508 (1992)
Adaptation-based resistance to siderophore-conjugated antibacterial agents by Pseudomonas aeruginosa.
Tomaras AP
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 57(9), 4197-4207 (2013)
Purification of Pyoverdines of Pseudomonas fluorescens 2-79 by Copper-Chelate Chromatography.
Xiao R and Kisaalita WS
Applied and Environmental Microbiology, 61(11), 3769-3774 (1995)
Biological activity of secondary metabolites produced by a strain of Pseudomonas fluorescens.
Boruah HP and Kumar BS
Folia Microbiologica, 47(4), 359-363 (2002)
Correction: Multicolor Whole-Cell Bacterial Sensing Using a Synchronous Fluorescence Spectroscopy-Based Approach.
PLoS ONE (2015)