主要文件
P7994
Sigma-Aldrich
磷酸盐缓冲粉剂
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12161700
NACRES:
NA.25
形狀
powder (free-flowing)
品質等級
pH值
7.3-7.5 (0.017 g/mL in water, high purity)
溶解度
water, high purity: 0.017 g/mL, clear, colorless
應用
磷酸盐缓冲液粉末已被用于核磁共振波谱 (NMR) 分析。
重構
用 3.8 升水复溶,制备 0.1 M 溶液 (pH 7.4,25°C)
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Quality assessment of Polygonum cuspidatum and Polygonum multiflorum by 1H NMR metabolite fingerprinting and profiling analysis
Frederich M, et al.
Planta Medica, 77(01), 81-86 (2011)