主要文件
P8165
Sigma-Aldrich
磷酸盐缓冲液,25 °C,pH 6.6
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352107
NACRES:
NA.47
形狀
powder
品質等級
顏色
white
pH值
6.60-6.80
應用
hematology
histology
儲存溫度
room temp
一般說明
磷酸盐缓冲液的缓冲能力对pH敏感,最好在生理pH(7.2-7.4)条件下使用。
應用
适合与Wright Stain for Geometric Data HEMASTAIN一起使用®
磷酸盐缓冲液是光学和电子显微镜的重要固定剂。它是手术灌洗液的最常用组分,用于保存活组织。还用于免疫化学染色。
重構
每瓶可制备3.8L 34mM缓冲液。
法律資訊
HEMASTAIN is a registered trademark of Smithkline Corp.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Biological Electron Microscopy: Theory, Techniques, and Troubleshooting (2011)