主要文件
P7984
Sigma-Aldrich
Potter-Elvehjem PTFE 研杵和玻璃管
working volume 45 mL
别名:
886000-0024
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.22
材料
glass
特點
autoclavable
包裝
pack of 1 ea
管總長度 × 外徑
220 mm × 32 mm
有效容積
45 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
全玻璃构造,但配有 一个 PTFE 研杵和一个未研磨试管。研杵底部呈圆形。在圆形剖面上,样品逐渐磨细。样品在压力作用下通过圆柱段产生匀浆。推荐用于软组织。
研杵和玻璃管之间的间隙为 0.004 英寸至 0.006 英寸。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)