Merck
D9938
Sigma-Aldrich
KIMBLE Dounce组织研磨套装
15 mL complete
别名:
885300-0015, Dounce grinder
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.22
材料
glass
特點
autoclavable
製造商/商標名
Kimble® 885300-0015
杵 A 間隙
0.0035-0.0065 in.
杵 B 間隙
0.0010-0.0030 in.
吸頭容量 × 濃縮體積
15 mL × 157 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
主要用于匀浆后细胞核保持完整的细胞工作。
  • 全玻璃结构
  • 每一个完整的单元提供两个研杵:大间隙研杵用于初始样品减少;使用小间隙研杵形成最终匀浆
  • 可更换组件,且可完全互换
主要为细胞工作设计,在匀浆后细胞核保持完整。全玻璃结构。每一套配有两根研杵。大间隙研杵用于初始样本降解。小间隙研杵用于最终匀浆。
特點和優勢
• Manufactured from borosilicate glass 3.3• Designed primarily for cellular work where the nucleus remains intact after homogenization.• All-glass construction• Two pestles are supplied with each complete unit• Large clearance pestle is used for the initial sample reduction• Small clearance pestle is used to form the final homogenate• Replacement components are available and completely interchangeable
法律資訊
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)