Merck
P6635
Sigma-Aldrich
磷酸化酶 b 来源于兔肌肉
lyophilized powder, ≥20 units/mg protein, 2× crystallization
别名:
α-葡聚糖磷酸化酶, 1,4-α-D-葡聚糖:正磷酸盐 α-D-葡萄糖基转移酶, 糖原磷酸化酶
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
NACRES:
NA.77
生物源
rabbit muscle
形狀
lyophilized powder
比活性
≥20 units/mg protein
分子量
97,200 Da by calculation
純化經由
2× crystallization
儲存條件
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place)
技術
mass spectrometry (MS): suitable
雜質
~0.01 μmol/mg protein 5′-AMP (This low level will not interfere with phosphorylase and phosphorylase kinase assays.)
異物活動
phosphoglucomutase ≤1.0%
phosphorylase a ≤10%
phosphorylase kinase ≤0.5%
phosphorylase phosphatase, debrancher enzyme, AMPase and ATPase ≤0.1%
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
研究领域:细胞信号传导
糖原磷酸化酶(PG)是一种特殊的复杂变构酶,具有进化上保守的基因序列。GP 包含一个由三种同工酶组成的家族,如人类的肌肉 GP(mGP)、肝脏 GP(lGP)和大脑 GP(bGP)。
應用
兔肌肉磷酸化酶 b 已用于:
  • 琼脂糖凝胶 C1-6B 柱校准,同时研究甲胺脱氢酶亚基的分子量
  • 离子迁移率质谱研究,用增压试剂在电荷减少缓冲液中产生的磷酸化酶 B 离子
  • 通过磷酸化酶激酶和 [32P]ATP 制备 p32 标记的磷酸化酶 A
  • 磷酸化酶磷酸酶测定
  • 酶分析,作为阳性对照,确保采用了活性测定反应系统
生化/生理作用
磷酸化酶 b 是一种非活性形式,存在于静息肌肉中。 当 Mg2+:ATP 比率超过 1 时,磷酸化酶 b 激酶活性显著增加。 人们认为肌肉收缩过程中 ATP 的分解会触发体内磷酸化酶 b 转化为 a。磷酸化酶 b 被一磷酸肌苷激活。糖原磷酸化酶(PG)在糖原分解的第一步中起着至关重要的作用。在糖原分解的初始阶段,糖原磷酸化酶(GP)破坏 α-1,4--糖苷键,释放葡萄糖-1-磷酸(G1P)分子。研究发现,在不添加引物的情况下,兔肌肉磷酸化酶 B 与适当浓度的葡萄糖-1-磷酸孵育能够形成与蛋白质结合的 α-1,4葡糖基链。
包裝
基于蛋白质含量的包装尺寸。
單位定義
在含有磷酸葡萄糖变位酶、NADP 和葡萄糖-6-磷酸脱氢酶的体系中,存在 5'-AMP 的情况下,在 pH 6.8, 30°C 下,1 个单位将由糖原和正磷酸盐形成 1.0 μmol 的 α-D-葡萄糖 1-磷酸。(1 μmol 单位相当于约45 个 Cori 单位。)
外觀
含乳糖的冻干粉,5′-AMP 和 Mg (OAc) 2 (10μ摩尔/100 mg 蛋白质)
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
F M Vellieux et al.
European journal of biochemistry, 154(2), 383-386 (1986-01-15)
The enzyme methylamine dehydrogenase or primary-amine:(acceptor) oxidoreductase (deaminating) (EC 1.4.99.3) was purified from the bacterium Thiobacillus versutus to homogeneity, as judged by polyacrylamide gel electrophoresis. The native enzyme has a Mr of 123 500 and contains four subunits arranged in
Studies on the allosteric activation of glycogen phosphorylase b by Nucleotides. I. Activation of phosphorylase b by inosine monophosphate.
W J Black et al.
The Journal of biological chemistry, 243(22), 5892-5898 (1968-11-25)
Characterization of the phosphorylase b to a converting activity in skeletal muscle extracts of mice with the phosphorylase b kinase deficiency mutation.
S R Gross et al.
The Journal of biological chemistry, 249(21), 6710-6718 (1974-11-10)
The conversion of lobster muscle phosphorylase a to b and phosphorylase b to a.
R W COWGILL
The Journal of biological chemistry, 234, 3154-3157 (1959-12-01)
Y Kida et al.
The Journal of clinical investigation, 89(2), 610-617 (1992-02-01)
Insulin-stimulated glycogen synthase activity in human muscle is reduced in insulin-resistant subjects. Insulin regulation of human muscle glycogen synthase may require activation of a type-1 protein phosphatase (PP-1). We investigated the change of phosphorylase phosphatase and glycogen synthase activities in