主要文件
P5985
Sigma-Aldrich
蛋白酶 来源于芽孢杆菌
liquid, ≥16 U/g
别名:
Everlase 16.0 L
登录查看公司和协议定价
About This Item
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
NACRES:
NA.54
生物源
Bacillus sp.
品質等級
形狀
liquid
比活性
≥16 U/g
分子量
20--30 kDa
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
蛋白酶广泛存在于自然界,微生物是这些酶的良好来源。它们分为四类,即天冬氨酸、丝氨酸、半胱氨酸和金属蛋白酶。
應用
来源于芽孢杆菌的蛋白酶已被用于通过分光光度法测定其蛋白水解活性。
生化/生理作用
蛋白酶通过肽键的水解使蛋白质分解代谢。蛋白酶可被丝氨酸活性位点抑制剂所灭活,如苯甲基磺酰氟(PMSF)和二异丙基氟磷酸盐。 芽孢杆菌分泌的蛋白酶分子量通常为20,000至30,000。Ca2+通常对它们有稳定作用,它们的等电点较高。 它在较宽的pH 值和温度范围内易溶于洗涤剂。蛋白酶可通过高效地清除伤口的坏死物质而改善愈合过程。它广泛应用于衣物清洗剂,用于清除衣物上的蛋白质类污迹。此外,蛋白酶也用于食品、药物、皮革和丝绸行业。它是生物药物产品(包括隐形眼镜酶清洁剂和酶清洗剂)的关键成分。蛋白酶也促进多个生理过程,如蛋白质更新、消化、凝血、受精和细胞分化。它也促进生长、细胞信号传导、免疫反应和细胞凋亡。
法律資訊
Novozyme公司产品。
象形圖
Health hazardCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Irreversible inhibitors of serine, cysteine, and threonine proteases
Powers JC, et al.
Chemical Reviews, 102(12), 4639-4750 (2002)
Isolation, production and characterization of protease from Bacillus sp. isolated from soil sample
Josephine FS, et al.
Journal of Microbiology, 2(1), 163-168 (2012)
Laure El Chamy et al.
Nature immunology, 9(10), 1165-1170 (2008-08-30)
In drosophila, molecular determinants from fungi and Gram-positive bacteria are detected by circulating pattern-recognition receptors. Published findings suggest that such pattern-recognition receptors activate as-yet-unidentified serine-protease cascades that culminate in the cleavage of Spätzle, the endogenous Toll receptor ligand, and trigger
M Du et al.
Journal of animal science, 85(4), 919-927 (2006-12-21)
Mammalian target of rapamycin (mTOR) signaling is one of the main signaling pathways controlling protein synthesis. Leucine treatment upregulates mTOR signaling, which enhances protein synthesis; however, the mechanisms are not well understood. Herein, treatment of C2C12 myoblast cells with leucine
Effect of UV light on microbial proteases: From enzyme inactivation to antioxidant mitigation.
Lante A, et al.
Innovative Food Science & Emerging Technologies, 17, 130-134 (2013)