product name
前列腺素 E1, ≥98% (HPLC), synthetic
生物源
synthetic
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
(powder to crystals)
溶解度
ethanol: 5 mg/mL
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O=C1[C@H](CCCCCCC(O)=O)[C@@H](/C=C/[C@H](CCCCC)O)[C@H](O)C1
InChI
1S/C20H34O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h12-13,15-17,19,21,23H,2-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b13-12+/t15-,16+,17+,19+/m0/s1
InChI 密鑰
GMVPRGQOIOIIMI-DWKJAMRDSA-N
基因資訊
human ... PTGER1(5731) , PTGER2(5732) , PTGIR(5739)
mouse ... Ptger1(19216) , Ptger2(19217) , Ptger3(19218) , Ptger4(19219)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
- 作为血小板抑制剂来分析其对自噬的影响
- 在血小板粘附试验中
- 在体外研究其对正常和生长迟缓小鼠甲状腺中 cAMP 产生的影响。
生化/生理作用
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves