Merck
P4069
Sigma-Aldrich
碱性磷酸酶 来源于大肠杆菌
buffered aqueous glycerol solution, 20-50 units/mg protein (in glycine buffer)
别名:
Orthophosphoric-monoester phosphohydrolase (alkaline optimum)
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
NACRES:
NA.54
生物源
Escherichia coli
品質等級
形狀
buffered aqueous glycerol solution
比活性
20-50 units/mg protein (in glycine buffer)
異物活動
DNase, RNase, none detected
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
来自 大肠杆菌 的碱性磷酸酶已被用于:
  • 荧光测定法中测定其在去磷酸化酶混合物中的酶活性
  • 用于处理神经和 HL60 细胞裂解物中
  • 的 β-羟基 β-甲基戊二酰辅酶 A (HMG-CoA) 还原酶活性
碱性磷酸酶用于偶联抗体和其他蛋白,用于 ELISA、免疫印迹和组织化学检测。需要高灵敏度时可用于蛋白标记。产品 P4069 以甘油缓冲水溶液形式提供。
生化/生理作用
碱性磷酸酶 (Alkaline phosphatase),来源于大肠杆菌,是一种主要存在于周质空间的二聚体、非糖基化蛋白质。已知存在三种亚型。这种酶需要锌,并被镁激活。大肠杆菌含皂碱磷酸酶对磷酸酯具有广泛的特异性。
碱性磷酸酶是研究磷酸酯酶的模型酶。用于各种生化方法和酶联免疫吸附试验 (ELISA)。
注意
5 mM EDTA (pH 8) 中的碱性磷酸酶将在 75℃ 下不可逆地热灭活 10 min。
單位定義
一个单位将在37°C 、 pH 10.4 下每分钟水解 1.0μ摩尔-硝基苯磷酸盐。
外觀
5 mM Tris-HCl 溶液,pH 7.4,0.5 mM MgCl 2 ,0.5 mM ZnCl 2 ,50% (w/v) 甘油
分析報告
缩二脲法测定蛋白
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Resp. Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Phospho-iTRAQ data article: Assessing isobaric labels for the large-scale study of phosphopeptide stoichiometry
Glibert P, et al.
Data in Brief, 4(2), 60-65 (2015)
Sensitive fluorogenic substrate for alkaline phosphatase
Levine MN and Raines RT
Analytical Biochemistry, 418(2), 247-252 (2011)
The prion protein and cellular cholesterol homeostasis
Diomede L, et al.
Neurobiology of Lipids, 1(2), 8-14 (2002)
Lionel M Igaz et al.
The American journal of pathology, 173(1), 182-194 (2008-06-07)
TAR DNA-binding protein (TDP-43) has been recently described as a major pathological protein in both frontotemporal dementia with ubiquitin-positive inclusions (FTLD-U) and amyotrophic lateral sclerosis. However, little is known about the relative abundance and distribution of different pathological TDP-43 species
Jong Kil Lee et al.
The Journal of experimental medicine, 211(8), 1551-1570 (2014-07-23)
In Alzheimer's disease (AD), abnormal sphingolipid metabolism has been reported, although the pathogenic consequences of these changes have not been fully characterized. We show that acid sphingomyelinase (ASM) is increased in fibroblasts, brain, and/or plasma from patients with AD and