化驗
≥98% (TLC)
形狀
powder
溶解度
DMF: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O=C1CC[C@H](N1)C(=O)Nc2ccc(cc2)N(=O)=O
InChI
1S/C11H11N3O4/c15-10-6-5-9(13-10)11(16)12-7-1-3-8(4-2-7)14(17)18/h1-4,9H,5-6H2,(H,12,16)(H,13,15)/t9-/m0/s1
InChI 密鑰
HGNBEWLBSCSJGV-VIFPVBQESA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3