Merck
P1873
Sigma-Aldrich
抗-围脂滴蛋白 A/B 兔抗
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
别名:
Anti-FPLD4, Anti-PERI, Anti-PLIN
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~62 kDa (also band at 46 kDa)
物種活性
mouse
技術
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using differentiated mouse NIH3T3-L1 cells
western blot (chemiluminescent): 2.5-5 μg/mL using whole extract of differentiated mouse NIH3T3-L1 cells
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... PLIN(5346)
mouse ... Plin(103968)
rat ... Plin(25629)
一般說明
脂被蛋白是白色和褐色脂肪细胞内用于贮存中性脂质的脂滴的表面蛋白。肾上腺皮质、卵巢中的类固醇生成细胞和睾丸间质细胞存在内含胆固醇酯的较小脂滴,其表面也包被少量的脂被蛋白。
特異性
兔多克隆抗围脂滴蛋白 A/B 抗体通过免疫印迹和间接免疫荧光识别小鼠 Perilipin A/B(46 kDa 和约 62 kDa)。通过免疫印迹检测围脂滴蛋白 A 和 B 条带可被免疫肽特异性抑制。
免疫原
对应于小鼠和大鼠外周血脂蛋白 A/B 的氨基酸残基 6-17 的合成肽,C 端添加半胱氨酸,与 KLH 偶联。与人相应的序列相差 2 个氨基酸。
應用
兔多克隆抗围脂滴蛋白 A/B 抗体用于标记围脂滴蛋白 A/B,以通过免疫细胞化学和免疫组化(IHC)技术进行检测和定量。它用作检测围脂滴蛋白 A/B 在脂肪细胞中三酰基甘油储存调节中的存在和作用的探针。
兔抗脂被蛋白A/B抗体可用于免疫印迹和免疫荧光染色。
生化/生理作用
脂滴包被蛋白(perilipin,脂被蛋白)可作为分子开关,通过保护甘油三酯防止其水解而抑制基础的脂肪分解,参与调控脂肪细胞的甘油三酯贮存。脂滴包被蛋白还通过激素敏感脂肪酶 (HSL) 和非HSL来增强cAMP依赖蛋白激酶 (PKA) 激活的脂肪分解。脂被蛋白敲除小鼠的脂肪组织减少,并且能抵制饮食导致的肥胖。它们的脂质贮存脂滴包被未被PKA磷酸化的脂肪分化相关蛋白(ADRP,adipophilin)。
外觀
0.01M 磷酸缓冲盐溶液,pH 7.4,含 15mM 叠氮化钠。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Danielle R Rux et al.
Developmental cell, 39(6), 653-666 (2016-12-13)
Posterior Hox genes (Hox9-13) are critical for patterning the limb skeleton along the proximodistal axis during embryonic development. Here we show that Hox11 paralogous genes, which developmentally pattern the zeugopod (radius/ulna and tibia/fibula), remain regionally expressed in the adult skeleton. Using
Joshua D Currie et al.
Biology open, 8(7) (2019-07-07)
The heterogeneous properties of dermal cell populations have been posited to contribute toward fibrotic, imperfect wound healing in mammals. Here we characterize an adult population of dermal fibroblasts that maintain an active Prrx1 enhancer which originally marked mesenchymal limb progenitors.
Proteomic analysis of murine testes lipid droplets
Wang W, et al.
Scientific reports, 5, 12070-12070 (2015)
Thomas V Lakeland et al.
American journal of physiology. Endocrinology and metabolism, 306(12), E1367-E1377 (2014-04-25)
Impaired coupling of adipose tissue expansion and vascularization is proposed to lead to adipocyte hypoxia and inflammation, which in turn contributes to systemic metabolic derangements. Pigment epithelium-derived factor (PEDF) is a powerful antiangiogenic factor that is secreted by adipocytes, elevated
The perilipin family of lipid droplet proteins: Gatekeepers of intracellular lipolysis
Sztalryd C and Brasaemle DL
Biochimica et Biophysica Acta - Molecular and Cell Biology of Lipids, 1862(10), 1221-1232 (2017)