生物源
synthetic (organic)
品質等級
化驗
≥99% (TLC)
形狀
lyophilized powder
官能基
amine
ester
脂質類型
phosphoglycerides
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)=O
InChI
1S/C44H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)50-40-42(41-52-54(48,49)51-39-38-45(3,4)5)53-44(47)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h14-17,20-23,42H,6-13,18-19,24-41H2,1-5H3/b16-14-,17-15-,22-20-,23-21-/t42-/m1/s1
InChI 密鑰
FVXDQWZBHIXIEJ-LNDKUQBDSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
实验方案
The 3-D Spheroid Fluorometric Proliferation/Viability Assay offers a high content format for inducing tumor spheroid formation and quantitating cell viability within the spheroids using resazurin fluorescent detection.