主要文件
P0103
Sigma-Aldrich
灵菌红素 盐酸盐
from Serratia marcescens, ≥98% (HPLC), powder
别名:
2,2′-双-1H-吡咯,4-甲氧基-5-[(5-甲基-4-戊基-2H-吡咯-2-亚基)甲基, 2-甲基-3-戊基-6-methoxyprodigiosene
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H25N3O · HCl
CAS号:
分子量:
359.89
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.32
生物源
Serratia marcescens
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
溶解度
DMSO: soluble
H2O: insoluble
acetonitrile: soluble
chloroform: soluble
methanol: soluble
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
一般說明
灵菌红素是一种红色色素,具有常见的吡咯基吡咯甲烷骨架,并由粘质沙雷氏菌和其他细菌生物所合成。
生化/生理作用
灵菌红素是一种由粘质沙雷氏菌和其他细菌合成的三吡咯红色素,具有抗菌、抗癌、细胞毒性、免疫抑制和抗增殖活性。
灵菌红素是一种由粘质沙雷氏菌和其他细菌合成的三吡咯红色素,具有抗菌、抗癌、细胞毒性、免疫抑制和抗增殖活性。 灵菌红素可诱导造血癌细胞以及包括包括胃癌和结肠癌在内的其他人类肿瘤细胞的凋亡,并在非恶性细胞系中无明显毒性。对灵菌红素处理细胞的形态学分析表明,它可诱导细胞收缩、染色质凝聚、肌动蛋白微丝结构的重组以及细胞从细胞培养基质中的分离。 灵菌红素被描述具有不同的靶标和作用机制,包括诱导单链和双链DNA的断裂、调节pH、调节丝裂原活化蛋白激酶和抑制细胞周期进程。
灵菌红素(PG)具有抗菌、抗癌、细胞毒性、免疫抑制和抗增殖活性。 灵菌红素可诱导造血癌细胞以及包括包括胃癌和结肠癌在内的其他人类肿瘤细胞的凋亡,并在非恶性细胞系中无明显毒性。 此外,灵菌红素还具有p53非依赖性的抗增殖活性。实验研究表明灵菌红素可促进多种细胞过程,如细胞收缩、染色质凝聚、肌动蛋白微丝网络的重组以及细胞从细胞培养基质中的分离。 灵菌红素被描述具有不同的靶标和作用机制,包括诱导单链和双链DNA的断裂、调节pH、调节丝裂原活化蛋白激酶和抑制细胞周期进程。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
T-cell specific immunosuppression by prodigiosin isolated from Serratia marcescens.
Han SB
International Journal of Immunopharmacology, 20(1-3), 1-13 (1998)
Beatriz Montaner et al.
Annals of the New York Academy of Sciences, 973, 246-249 (2002-12-18)
Prodigiosin (PG) is an active component of bacterial origin, with reported apoptotic effects. We examined the activation of caspases-9, -8, and -3 in PG-treated Jurkat cells in a dose-response study. These caspases were activated in apoptotic cells, as judged by
Daniel P Roberts et al.
AMB Express, 11(1), 10-10 (2021-01-08)
Ethanol extract of cell mass of Serratia marcescens strain N4-5, when applied as a treatment to cucumber seed, has been shown to provide control of the oomycete soil-borne plant pathogen Pythium ultimum equivalent to that provided by a seed-treatment chemical
Purification and characterization of prodigiosin produced by integrated bioreactor from Serratia sp. KH-95.
Song MJ
Journal of Bioscience and Bioengineering, 101(2), 157-161 (2006)
The prodigiosins, proapoptotic drugs with anticancer properties.
Perez-Tomas R
Biochemical Pharmacology, 66(8), 1447-1452 (2003)