Merck
N4764
Sigma-Aldrich
2-Nitrophenyl β-D-cellobioside
≥98% (TLC), powder
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(β-D-Glc-[1→4]-β-D-Glc-1→OC6H4NO
CAS号:
分子量:
463.39
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.32
product name
2-Nitrophenyl β-D-cellobioside,
化驗
≥98% (TLC)
形狀
powder
溶解度
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(OC2CO)Oc3ccccc3N(=O)=O)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C18H25NO13/c20-5-9-11(22)12(23)14(25)18(30-9)32-16-10(6-21)31-17(15(26)13(16)24)29-8-4-2-1-3-7(8)19(27)28/h1-4,9-18,20-26H,5-6H2
InChI 密鑰
CYCLRDYAFVRUDE-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3