product name
制霉菌素悬浮液, suspension, 10,000 unit/mL in DPBS, BioReagent, suitable for cell culture
產品線
BioReagent
品質等級
形狀
suspension
濃度
10,000 unit/mL in DPBS
技術
cell culture | mammalian: suitable
雜質
endotoxin, tested
顏色
yellow
抗生素活性譜
fungi
yeast
作用方式
cell membrane | interferes
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
C[C@@H]1OC(=O)C[C@H](O)C[C@H](O)C[C@H](O)CC[C@@H](O)[C@H](O)C[C@]2(O)C[C@H](O)[C@H]([C@H](C[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)[C@@H](O)[C@H](N)[C@@H]3O)\C=C\C=C\C=C\C=C\CC\C=C\C=C\[C@H](C)[C@@H](O)[C@@H]1C)O2)C(O)=O
InChI
1S/C47H75NO17/c1-27-17-15-13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-16-18-34(64-46-44(58)41(48)43(57)30(4)63-46)24-38-40(45(59)60)37(54)26-47(61,65-38)25-36(53)35(52)20-19-31(49)21-32(50)22-33(51)23-39(55)62-29(3)28(2)42(27)56/h5-6,8,10-18,27-38,40-44,46,49-54,56-58,61H,7,9,19-26,48H2,1-4H3,(H,59,60)/b6-5+,10-8+,13-11+,14-12+,17-15+,18-16+/t27-,28+,29-,30+,31+,32+,33+,34-,35+,36+,37-,38-,40+,41-,42+,43+,44-,46-,47+/m0/s1
InChI 密鑰
VQOXZBDYSJBXMA-QEKUPDCNSA-N
相关类别
一般說明
應用
- 抑制陷窝蛋白介导的内吞作用
- 作为 Eagle′s 最低必需培养基(EMEM)组分
- 乳酸菌(LAB)计数
- 防止细胞培养物污染,在表达Toll样受体2(TLR2)的THP1细胞中,诱导白介素(IL)-1、IL-8和肿瘤坏死因子分泌。
生化/生理作用
注意
準備報告
其他說明
保持容器密闭,并置于干燥通风处。打开后的容器必须小心重新密封并保持直立以防止泄漏。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2