主要文件
MTCV5809R
MTC Bio Cap Inserts for Cryogenic Vials
red
别名:
PCR strip opener, cryo storage identification, cryo vial marker, tuber holder
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122500
NACRES:
NB.11
材料
polypropylene
red
包裝
pack of 500 ea
製造商/商標名
MTC Bio V5809-R
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Cap inserts for cryogenic vials, red, 500/pk
特點和優勢
  • Temperatures as low as -196°C
法律資訊
MTC is a trademark of MTC Bio
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)