Merck
MAK226
Sigma-Aldrich
恩诺沙星提取试剂盒
greener alternative
Sufficient for 40 extractions
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12161503
NACRES:
NA.25
環保替代產品特色
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
應用
cosmetics
food and beverages
sample preservation
環保替代類別
儲存溫度
room temp
一般說明
恩诺沙星是一种氟喹诺酮类抗生素,可用于宠物治疗和家畜以及鱼类养殖。食品样品中的恩诺沙星残留量的最低可接受限度已有设定。恩诺沙星提取试剂盒可从组织中同时分离恩诺沙星,并在提取过程中以准确、快速的方式使样品脱脂。
我们致力于为您带来更加绿色的替代产品,这些产品遵守一项或多项绿色化学12项原则。与传统方法相比,该产品减少了溶剂浪费。点击此处,查看更多详情。
應用
恩诺沙星浓度(ng/g)可以从生物样本中得到。可用于任何生物食品样品-虾、肉、肝、蟹鱼等。该试剂盒可提取恩诺沙星以通过ELISA进行定量。
点击以下链接 观看该试剂盒如何工作的视频演示
特點和優勢
简化的过程省去了与提取和脱脂相关的离心、涡旋、移液和溶剂添加等步骤。提取得到的恩诺沙星可以通过酶联免疫吸附测定(ELISA)和分光光度分析来进行检测和定量。
適合性
该试剂盒适用于从各种样品(如生物组织和食品样品)中提取恩诺沙星。
原則
恩诺沙星提取试剂盒可从组织中同时分离恩诺沙星,并在提取过程中以准确、快速的方式使样品脱脂。简化的过程省去了与提取和脱脂相关的离心、涡旋、移液和溶剂添加等步骤。提取得到的恩诺沙星可以通过酶联免疫吸附测定(ELISA)和分光光度分析来进行检测和定量。
恩诺沙星通常使用缓冲液中含有80%甲醇的单一溶剂系统进行提取。在标准程序中,需要通过离心10分钟然后手动移液将含有恩诺沙星的甲醇从组织中分离出来。然后将萃取液干燥,并在样品稀释缓冲液中重新配制成1 mL 8%甲醇。随后通过加入1mL己烷并离心将提取物进行脱脂。从包含脱脂恩诺沙星提取物的底层溶剂中取出50 μL 等分试样,并将其用于ELISA和分光光度法分析。
Enrofloxacin提取试剂盒无需使用己烷或其他亲脂性溶剂进行离心、手动移液和提取后脱脂步骤,从而简化了整个提取过程。向样品中添加80%甲醇后,可以将其手动混合15分钟或超声处理5分钟,然后倒入装有过滤器的注射器中。然后将含有恩诺沙星提取物的洗脱溶液重溶于8%甲醇中,取出50 μL等分试样用于ELISA和分光光度法分析。
同類產品
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
閃點(°F)
49.5 °F
閃點(°C)
9.7 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)