主要文件
MAK171
Sigma-Aldrich
比色法生物素检测试剂盒
sufficient for 200 colorimetric assays
别名:
生物素定量试剂盒
登录查看公司和协议定价
About This Item
EC號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.84
檢測方法
colorimetric
相關疾病
dermatological diseases; neurological disorders
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
一般說明
生物素化是利用生物素和链霉亲和素的强结合性和高特异性,利用生物素和链霉亲和素在纯化或检测方面的应用,用生物素分子标记分子的过程。生物素化通常用于标记蛋白质或核酸为基础的靶点。生物素化的定量可以用来优化给定目标的标记。生物素化水平可以影响检测灵敏度或纯化产品的功能。
適合性
适于预估生物素-蛋白质结合物中生物素与蛋白质的摩尔比,或定量溶液中的生物素浓度
原則
该比色法生物素定量试剂盒为生物素-蛋白偶联物中生物素与蛋白的摩尔比的估算或溶液中生物素浓度的定量提供了一种简便的方法。该方法应用HABA(4′-羟基偶氮苯-2-羧酸),该试剂与亲和素结合后,光谱发生显著变化。生物素很容易从HABA/Avidin复合物中取代HABA,导致在500nm处吸收降低。
準備報告
储存及稳定性:该试剂盒是在干冰中运输,并储存在-20°C,建议避光保存。
预防措施和免责声明
:本产品仅供研发使用,不得用于药物、家庭或其他用途。有关危险和安全处理方法的信息,请参阅安全数据说明书。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Site-specific biotinylation of purified proteins using BirA.
Fairhead M and Mark H
Site-Specific Protein Labeling, 171-184 (2015)
High-throughput biotinylation of proteins.
High Throughput Protein Expression and Purification, 185-198 (2009)