Merck
M9823
Sigma-Aldrich
Myra A 盐酸盐
≥98% (HPLC), powder
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H20N2O4 · xHCl
CAS号:
分子量:
340.37 (free base basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
儲存條件
protect from light
顏色
red
溶解度
DMSO: >10 mg/mL
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cl.CN(C)CCCNc1cc(O)c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c1O
InChI
1S/C19H20N2O4.ClH/c1-21(2)9-5-8-20-13-10-14(22)15-16(19(13)25)18(24)12-7-4-3-6-11(12)17(15)23;/h3-4,6-7,10,20,22,25H,5,8-9H2,1-2H3;1H
InChI 密鑰
ZVKHFHKBUHMRPU-UHFFFAOYSA-N
相关类别
生化/生理作用
Myra A hydrochloride is a small molecule transcription factor inhibitor (c-Myc/Max DNA binding).
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
We present an article about how proliferating cells require the biosynthesis of structural components for biomass production and for genomic replication.