主要文件
M3782
Sigma-Aldrich
代谢途径,第22版。
Chart, 12.5 × 19 in.
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41100000
NACRES:
NA.28
出版資訊
D.E. Nicholson, Sigma Chemical Co., St. Louis, MO, 2003
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
第22版IUBMB-Nicholson代谢途径图表显示线粒体和叶绿体中ATP 代谢增强。 它说明了代谢的不同方面的反应的顺序,以及它们是如何整合的。图的主干是糖酵解途径,其次是TCA(Krebs)循环和电子传递系统,它们共同产生所有生命所需的大部分能量(ATP)。代谢的大多数其他方面与该骨架相关,并且通过使用颜色加以区分。人类新陈代谢使用黑色箭头加以鉴别。通过其 IUBMB酶学委员会(EC)编号鉴定了大约 550个反应,然后将其编入索引。
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)