主要文件
Z543209
Sigma-Aldrich
元素周期表
Poster size
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
60104506
NACRES:
CE.34
寬度 × 長度
24 in. × 36 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
层叠的。是学生和研究人员的出色参考工具。
海报:
全彩色。图表信息包括:原子量、熔点、沸点、密度、电负性、第一电离电势、基团分类、原子序数、氧化态、元素符号、电子构型和名称。加上描述基本亚原子粒子和单个化学键的 % 离子特征的特殊表。
活页夹:
双面图表具有 20 多种元素的特性,从电子构型和电负性到共价半径和热导率。
钱包:
双面图表以表格格式显示元素的属性,背面具有有用的化学常数。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)