主要文件
M0690
Sigma-Aldrich
Nunc® MicroWell® 60孔微孔板
72 well MicroWell MiniTray for serological applications, non-treated, polystyrene, non-sterile, 100/cs
别名:
micro well plate, microwell plates, mini trays
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122800
NACRES:
NB.22
材料
flat bottom clear polystyrene wells
無菌
non-sterile
特點
lid
low profile
包裝
case of 100 (internal packs of 10)
製造商/商標名
Nunc 438733
外部長度 × 寬度
84 mm × 59 mm , w/ lid
最大體積
10 μL
尺寸
72 wells
表面積
0.2 cm2 , total surface area (cm2)
有效容積
10 μL
顏色
clear
適合性
suitable for (serological applications)
suitable for (serotyping, microcytotoxicity and cell cloning studies)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
  • 用于血清分型、微量细胞毒性和细胞克隆研究
  • 光学清晰度允许与倒置显微镜配合使用
  • 占用最小的冰箱和培养箱空间
  • 盖子有键控标签,以获得正确方向
  • 大型凸起字母数字坐标
  • 独特的表面处理,增强样本和试剂的混合
法律資訊
MicroWell is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)