Merck
M051000
Sigma-Aldrich
DMT-dU Phosphoramidite
别名:
DMT-dU酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C39H47N4O8P
分子量:
730.79
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116105
PubChem物質ID:
產品線
Proligo Reagents
化驗
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
&lambda ;
conforms (UV/VIS Identity)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)N3C=CC(=O)NC3=O)(c4ccccc4)c5ccc(OC)cc5
InChI
1S/C39H47N4O8P/c1-27(2)43(28(3)4)52(49-24-10-22-40)51-34-25-37(42-23-21-36(44)41-38(42)45)50-35(34)26-48-39(29-11-8-7-9-12-29,30-13-17-32(46-5)18-14-30)31-15-19-33(47-6)20-16-31/h7-9,11-21,23,27-28,34-35,37H,10,24-26H2,1-6H3,(H,41,44,45)/t34-,35+,37+,52?/m0/s1
InChI 密鑰
ZGJUDTLSWZPIDW-MVFNBKNKSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)