Merck
M021000
Sigma-Aldrich
MMT-Hexylaminolinker Phosphoramidite
别名:
MMT-hexylamine-linker amidite
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C35H48N3O3P
分子量:
589.75
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116105
PubChem物質ID:
種類
for DNA synthesis
品質等級
產品線
Proligo Reagents
化驗
≥97% (reversed phase HPLC)
≥98% (31P-NMR)
適合性
conforms to structure for H-NMR
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
COc1ccc(cc1)C(NCCCCCCOP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C35H48N3O3P/c1-29(2)38(30(3)4)42(41-28-16-25-36)40-27-15-7-6-14-26-37-35(31-17-10-8-11-18-31,32-19-12-9-13-20-32)33-21-23-34(39-5)24-22-33/h8-13,17-24,29-30,37H,6-7,14-16,26-28H2,1-5H3
InChI 密鑰
YBANXOPIYSVPMH-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)