Merck
L3375
Sigma-Aldrich
乳糖醛酸钙 一水合物
98.0-102.0% (EDTA titration)
别名:
4-O-β-D-吡喃半乳糖基-D-葡萄糖酸 半钙盐 一水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H21O12 · 0.5Ca · H2O
分子量:
395.34
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
品質等級
化驗
98.0-102.0% (EDTA titration)
形狀
powder
光學活性
[α]20/D 22.5 to 24.5 °, c = 3% (w/v) in water
顏色
white to off-white
溶解度
water: 100 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)CO
InChI
1S/2C12H22O12.Ca.H2O/c2*13-1-3(15)10(7(18)8(19)11(21)22)24-12-9(20)6(17)5(16)4(2-14)23-12;;/h2*3-10,12-20H,1-2H2,(H,21,22);;1H2/q;;+2;/p-2/t2*3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10-,12+;;/m11../s1
InChI 密鑰
LIUNXXYNUIALAY-BSLBODANSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3