Merck
21190
Sigma-Aldrich
乳糖醛酸钙 一水合物
≥98.0% (KT)
别名:
乳糖酸 一水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H42CaO24 · 2H2O
分子量:
790.68
Beilstein:
3834794
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥98.0% (KT)
形狀
solid
光學活性
[α]20/D +23.5±1°, c = 3% in H2O
雜質
2.5-6.5% water
顏色
colorless
mp
190  °C ((374 °F ))
SMILES 字串
O.O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)CO
InChI
1S/2C12H22O12.Ca.2H2O/c2*13-1-3(15)10(7(18)8(19)11(21)22)24-12-9(20)6(17)5(16)4(2-14)23-12;;;/h2*3-10,12-20H,1-2H2,(H,21,22);;2*1H2/q;;+2;;/p-2/t2*3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10-,12+;;;/m11.../s1
InChI 密鑰
FALNADDKNDADFQ-WNSOHMSISA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)