L1292
Latanoprost acid
≥95% (HPLC)
别名:
(5Z,9α,11α,15R)-9,11,15-Trihydroxy-17-phenyl-18,19,20-trinor-prost-5-en-1-oic acid, (Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-Dihydroxy-2-[(3R)-3-hydroxy-5-phenylpentyl]cyclopentyl]hept-5-enoic acid, PhXA 85
About This Item
推荐产品
化驗
≥95% (HPLC)
光學活性
[α]/D 26.0 to 36.0°, c = 0.1 in methanol
顏色
pale yellow, oil
溶解度
DMSO: freely soluble
methanol: soluble
起源
Johnson & Johnson
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O[C@H](CC[C@H]1[C@H](O)C[C@H](O)[C@@H]1C\C=C/CCCC(O)=O)CCc2ccccc2
InChI
1S/C23H34O5/c24-18(13-12-17-8-4-3-5-9-17)14-15-20-19(21(25)16-22(20)26)10-6-1-2-7-11-23(27)28/h1,3-6,8-9,18-22,24-26H,2,7,10-16H2,(H,27,28)/b6-1-/t18-,19+,20+,21-,22+/m0/s1
InChI 密鑰
HNPFPERDNWXAGS-NFVOFSAMSA-N
基因資訊
mouse ... Ptgfr(19220)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
特點和優勢
包裝
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves