Merck
I3391
Sigma-Aldrich
抗 人 IgG(Fc 特异性),F(ab') 2 片段 山羊抗
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
别名:
Goat anti-human IgG
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.46
生物源
goat
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
secondary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
濃度
2.0 mg/mL protein
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
IgG 抗体在吞噬作用、补体激活、胎盘转运和细胞表面受体结合等体液免疫应答中发挥着至关重要的作用。抗人 IgG(Fc 特异性)、F(ab′)2片段抗体可用作可溶性 ICAM-1-Fc 抗体结合测定中的捕获抗体。山羊抗人 IgG(Fc 特异性)F(ab′)2抗体与人 IgG 特异性反应,但不与其他免疫球蛋白反应。
IgG是人血清中抗体的主要类型,由B细胞分泌。它由 4 个多肽链组成,由 2 条相同的 50 kDa γ 重(H)链和 2 条相同的 25 kDa κ或 λ 轻(L)链组成,它们通过链间二硫键连接。IgG以IgG1、IgG2、IgG3和IgG4四种亚型存在。
免疫原
纯化人IgG
應用
山羊源抗人 IgG(Fc 特异性),F(ab′)2片段抗体可用于可溶性细胞间粘附分子-1 (ICAM-1)-Fc 的抗体结合试验研究。
抗人 IgG(Fc 特异性)F (ab′) 2 片段抗体可用于 ELISA 测定人 IgG1-Fc 蛋白
生化/生理作用
IgG 可刺激补体系统的经典途径。它中和病毒颗粒和毒素。IgG在抗体依赖性细胞介导的细胞毒性(ADCC)中起着至关重要的作用。IgG可能与过敏有关。它具有最长的血清半衰期。
其他說明
小鼠和大鼠 IgG 吸附的抗体
外觀
0.01 M磷酸盐缓冲液(pH 7.4,含有0.05%叠氮化钠)溶液
準備報告
用小鼠或大鼠样品吸附以降低背景。
尝试避免由于Fc受体的存在而引起的背景染色时很有用。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
访问文档库
Gang Song et al.
The Journal of biological chemistry, 281(8), 5042-5049 (2005-12-16)
The interaction between integrin lymphocyte function-associated antigen-1 (LFA-1) and its ligand intercellular adhesion molecule-1 (ICAM-1) is critical in immunological and inflammatory reactions but, like other adhesive interactions, is of low affinity. Here, multiple rational design methods were used to engineer
Rational design of intercellular adhesion molecule-1 (ICAM-1) variants for antagonizing integrin lymphocyte function-associated antigen-1-dependent adhesion
Song G, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 281(8), 5042-5049 (2006)
Camila A Wilkens et al.
PloS one, 10(3), e0119053-e0119053 (2015-03-15)
Cell engineering has been used to improve animal cells' central carbon metabolism. Due to the central carbon metabolism's inefficiency and limiting input of carbons into the TCA cycle, key reactions belonging to these pathways have been targeted to improve cultures'
Maximilian Bönisch et al.
Protein engineering, design & selection : PEDS, 30(9), 685-696 (2017-10-06)
Targeting two unique antigens with a single bispecific antibody is an attractive approach with potential broad therapeutic applicability. However, the production of heterodimeric bispecific antibodies (bsAbs) presents a challenge, requiring the co-expression and accurate pairing of two distinct heavy and
A revised nomenclature for allergy: an EAACI position statement from the EAACI nomenclature task force
Johansson SGO, et al.
Allergy, 56(9), 813-824 (2001)