Merck
I1408
Sigma-Aldrich
IMAC-Select Affinity Gel
(1:1 suspension in a 30% ethanol solution)
别名:
Affinity Gel
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106500
NACRES:
NA.56
品質等級
形狀
(1:1 suspension in a 30% ethanol solution)
儲存期限
1 yr
技術
affinity chromatography: suitable
雜質
≤0.08 Metal Contamination (μmol/ml packed gel)
基質
6% beaded agarose
容量
10-30 μmol/mL binding capacity (Cu+2)
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
應用
一种固定化金属亲和层析 (IMAC) 产品,可广泛用于纯化目的蛋白、多肽和核苷酸,最常见的是蛋白。IMAC-Select 利用非电荷连接化学将专有的四齿螯合物连接到琼脂糖珠基质上。IMAC-Select Affinity Gel 是耐用的,能够以对各种金属离子(如镍、钴、铁或镓)的亲和力捕获目标蛋白。一种无金属树脂允许研究人员添加金属的选择,或使用树脂去除金属污染的蛋白质。IMAC-Select Affinity Gel 已用于 kelch 样 ECH 相关蛋白 1 (KEAP1)、X 染色体上的肾母细胞瘤基因 (WTX) 和安第斯病毒的糖蛋白 G1 尾蛋白的亲和纯化。
外觀
30% 乙醇溶液的混悬液 (1:1)
準備報告
在使用前,必须除去用于储存定性凝胶的乙醇,以避免缓冲盐沉淀。先用 1-2 倍体积的去离子水洗涤亲和凝胶,除去乙醇。向凝胶中加入 2-3 倍体积浓度为 10 mg/mL 的所需金属离子溶液,然后用 3-5 倍体积平衡缓冲液平衡。
其他說明
除非含有抗菌剂(如 30% 乙醇),否则不要让亲和凝胶长时间保留在任何缓冲液中。
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
120.2 °F - closed cup
閃點(°C)
49 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Hao Li et al.
Proteomics, 9(6), 1646-1661 (2009-03-03)
Ethylene regulates a variety of stress responses and developmental adaptation in plants. In the present study, the phosphoproteomics is adopted to investigate the differential protein phosphorylation by ethylene in Arabidopsis ethylene-insensitive 2 (ein2) mutant. A total of 224 phosphopeptides were
The hantavirus glycoprotein G1 tail contains dual CCHC-type classical zinc fingers
Estrada DF, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 284(13), 8654-8660 (2009)
Wilms tumor gene on the X chromosome (WTX) inhibits the degradation of NRF2 through competitive binding to KEAP1
Camp ND, et al.
The Journal of Biological Chemistry, jbc-M111 (2012)
Wilms tumor gene on the X chromosome (WTX) inhibits the degradation of NRF2 through competitive binding to KEAP1
Camp ND, et al.
The Journal of biological chemistry, jbc-M111 (2012)
Wilms tumor gene on the X chromosome (WTX) inhibits the degradation of NRF2 through competitive binding to KEAP1
Camp ND, et al.
Test, jbc-M111 (2012)